Learn More
Invitrogen™ MUCIN 1/MUC1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHMUC1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human MUCIN 1 (CA15-3) (MUC1) ELISA quantitates Hu MUC1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MUC1. Principle of the method The Human MUC1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
MUC1 (Mucin1, Episialin, MAM-6, CA15-3, PEM und EMA) ist ein großes Zelloberflächenschleimglykoprotein, das von den meisten Drüsenzellen und duktalen Epithelzellen und einigen hämatopoetischen Zelllinien exprimiert wird. MUC1 ist ein transmembranes Glykoprotein mit einer großen Muzin-ähnlichen extrazellulären Domäne und reift durch verschiedene Zwischenformen, die durch Proteolyse erzeugt werden, und durch sequentielles Hinzufügen und Verarbeiten zahlreicher O-verknüpfter Glykane, die stark sialyliert sind. MUC1 ist hoch polymorph und jedes Allel kodiert ein Produkt, das eine unterschiedliche Anzahl von Wiederholungen (zwischen 30 und 90) enthält, was zu großen Unterschieden im Molekulargewicht des Proteins führt. MUC1 wird auf den meisten sekretorischen Epithelien, einschließlich der Brustdrüse und einiger hämatopoetischer Zellen, exprimiert und in > 90 % Brustkarzinomen und Metastasen exprimiert. Es hat sich gezeigt, dass sich transgenes MUC1 mit allen vier cebB-Rezeptoren assoziiert und in laktierenden Drüsen mit erbB1 (EGFR) lokalisiert ist. Das MUC1-Gen enthält sieben Exons und produziert mehrere verschiedene alternativ gespleißte Varianten. Überexpression, aberrierende intrazelluläre Lokalisierung und Veränderungen der Glykosylierung des MUC1-Proteins wurden mit Karzinomen in Verbindung gebracht. Mehrere alternativ gespleißte Tramskriptvarianten, die verschiedene Isoformen des MUC1-Gens kodieren, wurden berichtet, aber es wurde nur die gesamte Länge einiger wenigen bestimmt. Es hat sich gezeigt, dass sich transgenes MUC-1 mit allen vier cebB-Rezeptoren assoziiert und in laktierenden Drüsen mit erbB1 (EGFR) lokalisiert ist.Spezifikation
Gehäuse P15941 | |
4 mU/ml | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4582 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Signaltransduktion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
4.1 bis 1000 mU/ml | |
4 mU/ml bis 1000 mU/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ADMCKD,ADMCKD1,CA 15-3,CD227,EMA,H23AG,KL-6,MAM6,MCD,MCKD,MCKD1,MUC-1,MUC-1/SEC,MUC-1/X/ZD,PEM,PEMT,PUM,MUC1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 3,3 μl; Serum, 3,3 μl; Überstand, 100 μl | |
RP11-263K19.2, ADMCKD, ADMCKD1, CA 15-3, CD227, EMA, H23AG, KL-6, MAM6, MCD, MCKD, MCKD1, MUC-1, MUC-1/SEC, MUC-1/X/ZD, PEM, PEMT, PUM, MUC1 | |
1 Std 20 Min |