Learn More
Invitrogen™ MUCIN 16/CA125 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHMUC16
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human MUCIN 16/CA125 ELISA quantitates Hu Mucin 16 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Mucinn 16. Principle of the method The Human Mucin 16 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der CA125-Determinant ist in einem Muzin-ähnlichen Glycoprotein mit hohem Molekulargewicht vorhanden. CA125 wurde in gefrorenen Abschnitten der Fruchtblase und Derivaten des zölomischen und müllerschen Epithelium gefunden, einschließlich Brustfell, Perikard und Bauchfell. In Erwachsenengewebe, Epithel-Zellen des Eileiters, Endometrium und Endocervix, Bauchspeicheldrüse, Dickdarm, Gallenblase, Magen, Niere, apokrine Schweißdrüsen und Brustdrüse.Spezifikation
Gehäuse Q8WXI7 | |
0,6 U/ml | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
94025 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.55 bis 400 U/ml | |
0.6 bis 400 U/ml | |
Biotin | |
Zellstruktur- und Organellen-Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Gehäuse CA125 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
Gehäuse CA125 | |
1 Std 20 Min |