Learn More
Abnova™ Human MYF6 Partial ORF (NP_002460.1, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004618-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161555
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MMMDLFETGSYFFYLDGENVTLQPLEVAEGSPLYPGSDGTLSPCQDQMPPEAGSDSSGEEHVLAPPGLQPPHCPGQCLIWACKTCKRKSAPTDRRKAAT
Spezifikation
Spezifikation
NP_002460.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MMMDLFETGSYFFYLDGENVTLQPLEVAEGSPLYPGSDGTLSPCQDQMPPEAGSDSSGEEHVLAPPGLQPPHCPGQCLIWACKTCKRKSAPTDRRKAAT
RUO
MYF6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4618
MYF6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MRF4/bHLHc4
MYF6
Recombinant
wheat germ expression system