Learn More
Abnova™ Human MYO1A Partial ORF (NP_005370, 944 a.a. - 1043 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005370
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4640
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161595
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004640-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16151595
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004640-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the myosin superfamily. Myosins are molecular motors that, upon interaction with actin filaments, utilize energy from ATP hydrolysis to generate mechanical force. Each myosin has a conserved N-terminal motor domain that contains both ATP-binding and actin-binding sequences. Following the motor domain is a light-chain-binding 'neck' region containing 1-6 copies of a repeat element, the IQ motif, that serves as a binding site for calmodulin or other members of the EF-hand superfamily of calcium-binding proteins. At the C-terminus, each myosin class has a distinct tail domain that serves in dimerization, membrane binding, protein binding, and/or enzymatic activities and targets each myosin to its particular subcellular location. The kidney epithelial cell line, LLC-PK1-CL4 (CL4), forms a well ordered brush border (BB) on its apical surface. Experiments indicate that the brush border population of the encoded protein turns over rapidly, while its head and tail domains interact transiently with the core actin and plasma membrane, respectively. A rapidly exchanging pool of the protein encoded by this gene envelops an actin core bundle that, by comparison, is static in structure. [provided by RefSeq]
Sequence: SVTSLKDGLFSLHLSEMSSVGSKGDFLLVSEHVIELLTKMYRAVLDATQRQLTVTVTEKFSVRFKENSVAVKVVQGPAGGDNSKLRYKKKGSHCLEVTVQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_005370
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BBMI/DFNA48/MIHC/MYHL
MYO1A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4640
MYO1A (Human) Recombinant Protein (Q01)
SVTSLKDGLFSLHLSEMSSVGSKGDFLLVSEHVIELLTKMYRAVLDATQRQLTVTVTEKFSVRFKENSVAVKVVQGPAGGDNSKLRYKKKGSHCLEVTVQ
RUO
MYO1A