Learn More
Abnova™ Human NAALADL2 Partial ORF (NP_996898.1, 696 a.a. - 795 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00254827-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162607
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: DPKERAPIRIRMLNDILQDMEKSFLVKQAPPGFYRNILYHLDEKTSRFSILIEAWEHCKPLASNETLQEALSEVLNSINSAQVYFKAGLDVFKSVLDGKN
Spezifikation
Spezifikation
NP_996898.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DPKERAPIRIRMLNDILQDMEKSFLVKQAPPGFYRNILYHLDEKTSRFSILIEAWEHCKPLASNETLQEALSEVLNSINSAQVYFKAGLDVFKSVLDGKN
RUO
NAALADL2
Yes
wheat germ expression system
Liquid
254827
NAALADL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NAALADL2