missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human NAGS Partial ORF (NP_694551, 435 a.a. - 532 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_694551 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 162417 |
Molekulargewicht | 36.52kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16172257
|
Abnova™
H00162417-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16162257
|
Abnova™
H00162417-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The N-acetylglutamate synthase gene encodes a mitochondrial enzyme that catalyzes the formation of N-acetylglutamate (NAG) from glutamate and acetyl coenzyme-A. NAG is a cofactor of carbamyl phosphate synthetase I (CPSI), the first enzyme of the urea cycle in mammals. This gene may regulate ureagenesis by altering NAG availability and, thereby, CPSI activity. Deficiencies in N-acetylglutamate synthase have been associated with hyperammonemia. [provided by RefSeq]
Sequence: VLGGTPYLDKFVVSSSRQGQGSGQMLWECLRRDLQTLFWRSRVTNPINPWYFKHSDGSFSNKQWIFFWFGLADIRDSYELVNHAKGLPDSFHKPASDPSpezifikation
NP_694551 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AGAS/ARGA/MGC133025 | |
NAGS | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
162417 | |
NAGS (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VLGGTPYLDKFVVSSSRQGQGSGQMLWECLRRDLQTLFWRSRVTNPINPWYFKHSDGSFSNKQWIFFWFGLADIRDSYELVNHAKGLPDSFHKPASDP | |
RUO | |
NAGS | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |