Learn More
Abnova™ Human NARG1 Partial ORF (NP_476516.1, 764 a.a. - 862 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16170187
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16170187 25 μg 25 Mikrogramm
16160187 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16170187 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00080155Q01.25ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a protein of unknown function. However, similarity to proteins in yeast and other species suggests that this protein may be an N-acetyltransferase. [provided by RefSeq]
Sequence: HRLSAAKMVYYLDPSSQKRAIELATTLDESLTNRNLQTCMEVLEALYDGSLGDCKEAAEIYRANCHKLFPYALAFMPPGYEEDMKITVNGDSSAEAEEL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_476516.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 80155
Molekulargewicht 36.63kDa
Name NARG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen HRLSAAKMVYYLDPSSQKRAIELATTLDESLTNRNLQTCMEVLEALYDGSLGDCKEAAEIYRANCHKLFPYALAFMPPGYEEDMKITVNGDSSAEAEEL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias Ga19/NATH/TBDN100
Gebräuchliche Bezeichnung NARG1
Gensymbol NARG1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid