Learn More
Abnova™ Human NDST1 Partial ORF (NP_001534, 38 a.a. - 136 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00003340-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16166471
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: LYGWKRGLEPSADAPEPDCGDPPPVAPSRLLPLKPVQAATPSRTDPLVLVFVESLYSQLGQEVVAILESSRFKYRTEIAPGKGDMPTLTDKGRGRFALI
Spezifikation
Spezifikation
NP_001534
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LYGWKRGLEPSADAPEPDCGDPPPVAPSRLLPLKPVQAATPSRTDPLVLVFVESLYSQLGQEVVAILESSRFKYRTEIAPGKGDMPTLTDKGRGRFALI
RUO
NDST1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
3340
NDST1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HSST/NST1
NDST1