Learn More
Abnova™ Human NDUFA5 Full-length ORF (NP_004991.1, 1 a.a. - 116 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004991.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4698
Molekulargewicht 39.9kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16170578
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004698-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16160578
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004698-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The human NDUFA5 gene codes for the B13 subunit of complex I of the respiratory chain, which transfers electrons from NADH to ubiquinone. The high degree of conservation of NDUFA5 extending to plants and fungi indicates its functional significance in the enzyme complex. The protein localizes to the inner mitochondrial membrane as part of the 7 component-containing, water soluble “iron-sulfur protein” (IP) fraction of complex I, although its specific role is unknown. It is assumed to undergo post-translational removal of the initiator methionine and N-acetylation of the next amino acid. The predicted secondary structure is primarily alpha helix, but the carboxy-terminal half of the protein has high potential to adopt a coiled-coil form. The amino-terminal part contains a putative beta sheet rich in hydrophobic amino acids that may serve as mitochondrial import signal. Related pseudogenes have also been identified on four other chromosomes. [provided by RefSeq]
Sequence: MAGVLKKTTGLVGLAVCNTPHERLRILYTKILDVLEEIPKNAAYRKYTEQITNEKLAMVKAEPDVKKLEDQLQGGQLEEVILQAEHELNLARKMREWKLWEPLVEEPPADQWKWPI
Spezifikation
Spezifikation
NP_004991.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
39.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAGVLKKTTGLVGLAVCNTPHERLRILYTKILDVLEEIPKNAAYRKYTEQITNEKLAMVKAEPDVKKLEDQLQGGQLEEVILQAEHELNLARKMREWKLWEPLVEEPPADQWKWPI
RUO
NDUFA5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4698
NDUFA5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
B13/CI-13KD-B/DKFZp781K1356/FLJ12147/NUFM/UQOR13
NDUFA5
Recombinant
wheat germ expression system