missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes Neurturin, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
Neurturin Synthetisches Peptid, PEP-0005, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren von humanem NTN überein. PEP-0005 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 19867 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 4902 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q99748 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human Neurturin |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?