Learn More
Invitrogen™ Nidogen-1/NID1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHNID1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Nidogen-1 (Hu NID1) ELISA quantitates Hu NID1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NID1. Principle of the method The Human NID1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Basalmembrankomponenten spielen eine wichtige Rolle bei der Zelladhäsion, Fortbewegung, Differenzierung und embryonalen Abschottung. Obwohl die genaue Zusammensetzung und Struktur von Basallaminae von Gewebe zu Gewebe sowie innerhalb desselben Gewebes in verschiedenen Entwicklungsstufen variiert, enthalten die meisten reifen Basallaminae Typ-IV-Kollagen, Laminine, Heparansulfat-Proteoglykane und Entaktin (oder Nidogen). Entactin ist ein sulfatisiertes Glykoprotein, das in Basalmembranen weit verbreitet ist. Es ist eng mit Laminin verbunden und bindet auch an Kollagen IV. Entactin spielt wahrscheinlich eine Rolle bei zellextrazellulären Matrixinteraktionen.Spezifikation
Gehäuse P14543 | |
100 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4811 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.123 bis 30 ng/ml | |
0.1 bis 30 ng/ml | |
Biotin | |
Zellstruktur- und Organellen-Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
NID | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl | |
NID | |
1 Std 20 Min |