Learn More
ACROBiosystems Human NKp30 / NCR3 / CD337 Protein, Fc Tag
338.70 € - 2286.25 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH52582
Molekulargewicht 39.5 kDa
Quelle Human NKp30, Fc Tag (NC3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Gly 135 (Accession # AAH52582).
Immunogen Leu 19 - Gly 135
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15887337
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
NC3-H5259-100UG
100 μg
338.70 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15897337
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
NC3-H5259-1MG
1 mg
2286.25 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Natural cytotoxicity triggering receptor 3 (NCR3) is also known as Activating natural killer receptor p30, Natural killer cell p30-related protein (NK-p30), CD antigen CD337, 1C7, LY117. NCR3 /CD337 /NKp30 belongs to the natural cytotoxicity receptor (NCR) family. NCR3 /NKp30 contains one Ig-like (immunoglobulin-like) domain. NCR3 /NKp30 is selectively expressed by all resting and activated NK cells and weakly expressed in spleen. NCR3 is homodimer in the unliganted form. NCR3 interacts with CD3Z. NCR3 interacts with and is activated by binding to NCR3LG1 or BAG6. Engagement of NCR3 by BAG6 also promotes dendritic cell (DC) maturation, both through killing those DCs that did not properly acquire a mature phenotype, and inducing NK cells to release TNFA and IFNG, which promotes DC maturation.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 39.5 kDa. The protein migrates as 50-58 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH52582
Human NKp30, Fc Tag (NC3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Gly 135 (Accession # AAH52582).
-20°C
NKp30
Human
50 mM Tris, 100 mM Glycine, 150 mM NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
39.5 kDa
Leu 19 - Gly 135
NCR3,CD337,NKp30,1C7,LY117,MALS
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE