missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NKp46/NCR1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18780048
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18780048 25 μg 25 Mikrogramm
18160801 100 μg 100 Mikrogramm
18702817 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18780048 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB1850SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 22 publications

NKp46/NCR1 Monoclonal specifically detects NKp46/NCR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Agonist Activity, Immunocytochemistry, CyTOF-reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NKp46/NCR1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, In vitro Assay, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 195314
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Agonist Activity, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-reported
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Alias CD335, CD335 antigen, hNKp46, Ly94, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, MAR-1, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NCR1, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46)
Gensymbole NCR1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse T cell hybridoma transfected with human NKp46/NCR1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9437
Testspezifität Detects human NKp46/NCR1 in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.