Learn More
Abnova™ Human NKX2-8 Partial ORF (NP_055175.2, 3 a.a. - 50 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00026257-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16075385
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: TSGRLSFTVRSLLDLPEQDAQHLPRREPEPRAPQPDPCAAWLDSERGH
Spezifikation
Spezifikation
NP_055175.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.02kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
TSGRLSFTVRSLLDLPEQDAQHLPRREPEPRAPQPDPCAAWLDSERGH
RUO
NKX2-8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
26257
NKX2-8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NKX2.8/NKX2H/Nkx2-9
NKX2-8
Recombinant
wheat germ expression system