Learn More
Abnova™ Human NMNAT3 Partial ORF (NP_835471, 116 a.a. - 215 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_835471 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 349565 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162877
|
Abnova™
H00349565-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16172877
|
Abnova™
H00349565-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The coenzyme NAD and its derivatives are involved in hundreds of metabolic redox reactions and are utilized in protein ADP-ribosylation, histone deacetylation, and in some Ca(2+) signaling pathways. NMNAT (EC 2.7.7.1) is a central enzyme in NAD biosynthesis, catalyzing the condensation of nicotinamide mononucleotide (NMN) or nicotinic acid mononucleotide (NaMN) with the AMP moiety of ATP to form NAD or NaAD (Zhang et al., 2003 [PubMed 12574164]).[supplied by OMIM]
Sequence: IQEIVEKFGLVCVGRVGHDPKGYIAESPILRMHQHNIHLAKEPVQNEISATYIRRALGQGQSVKYLIPDAVITYIKDHGLYTKGSTWKGKSTQSTEGKTSSpezifikation
NP_835471 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PNAT-3/PNAT3 | |
NMNAT3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
349565 | |
NMNAT3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
IQEIVEKFGLVCVGRVGHDPKGYIAESPILRMHQHNIHLAKEPVQNEISATYIRRALGQGQSVKYLIPDAVITYIKDHGLYTKGSTWKGKSTQSTEGKTS | |
RUO | |
NMNAT3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |