missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human NPM3 Full-length ORF (NP_008924.1, 1 a.a. - 178 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_008924.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10360 |
Molekulargewicht | 45.7kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16184932
|
Abnova™
H00010360-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16174932
|
Abnova™
H00010360-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is related to the nuclear chaperone phosphoproteins, nucleoplasmin and nucleophosmin. This protein is strongly expressed in diverse cell types where it localizes primarily to the nucleus. Based on its similarity to nucleoplasmin and nucleophosmin, this protein likely functions as a molecular chaperone in the cell nucleus. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAGTAAALAFLSQESRTRAGGVGGLRVPAPVTMDSFFFGCELSGHTRSFTFKVEEEDDAEHVLALTMLCLTEGAKDECNVVEVVARNHDHQEIAVPVANLKLSCQPMLSLDDFQLQPPVTFRLKSGSGPVRITGRHQIVTMSNDVSEEESEEEEEDSDEEEVELCPILPAKKQGGRPSpezifikation
NP_008924.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
45.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAAGTAAALAFLSQESRTRAGGVGGLRVPAPVTMDSFFFGCELSGHTRSFTFKVEEEDDAEHVLALTMLCLTEGAKDECNVVEVVARNHDHQEIAVPVANLKLSCQPMLSLDDFQLQPPVTFRLKSGSGPVRITGRHQIVTMSNDVSEEESEEEEEDSDEEEVELCPILPAKKQGGRP | |
RUO | |
NPM3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10360 | |
NPM3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PORMIN/TMEM123 | |
NPM3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |