Learn More
Invitrogen™ NPPB/BNP Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHNPPB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human NPPB/BNP ELISA quantitates Hu NPPB in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NPPB. Principle of the method The Human NPPB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Im Herzgewebe wird das natriuretische Peptid (BNP) des Gehirns als 134-Aminosäurevorstufe (Prepro-BNP) synthetisiert, die von Proteasen aufgespalten wird, um ein 26aa ""Signalpeptid"" und ein 108aa pro-BNP zu bilden. Der proteolytische Verdau von pro-BNP führt zur Bildung eines 76aa aminoterminalen NT-proBNP- und eines biologisch aktiven 32aa BNP-Hormonmoleküls. Sowohl proBNP als auch NTproBNP zirkulieren im menschlichen Plasma und werden als Marker für die frühzeitige Diagnose von Funktionsstörungen des linken Ventrikels sowie als prognostische Marker für mögliche Herzkomplikationen bei Patienten mit Herzinsuffizienz vermutet.Spezifikation
Gehäuse P16860 | |
14 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4879 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
15.63 bis 1000 pg/ml | |
14 bis 1000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes BNP. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BNP | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
BNP | |
1 Std 20 Min |