Learn More
Invitrogen™ NrCAM Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHNRCAM
434.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15485083
  • 652.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human NrCAM ELISA quantitates Hu NrCAM in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NrCAM. Principle of the method The Human NrCAM solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Zelladhäsion, Ankyrin-bindendes Protein, das an der Neuron-Neuron-Adhäsion beteiligt ist. Spielt möglicherweise eine Rolle bei der molekularen Assemblierung der Knoten von Ranvier.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q92823
0,3 ng/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
4897
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Angiogenese
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
0.328 bis 80 ng/ml
0.3 bis 80 ng/ml
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes NrCAM. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
NRCAM
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Keine Angabe
1 Std 20 Min