Learn More
Invitrogen™ NRG1 beta-1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHNRG1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human NRG1beta-1 (Hu NRG1) ELISA quantitates Hu NRG1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NRG1. Principle of the method The Human NRG1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Neuregulin-1 beta1 /NRG1 beta1 ist eine von vielen löslichen und transmembranen NRG1-Isoformen. Alle Familienmitglieder teilen sich einen EGF-ähnlichen Bereich, der mit der ErbB-Familie der Tyrosin-Kinase-Rezeptoren interagiert. NRG1-Isoformen können in Isoformen des Typs I (neu differenzierter Faktor, NDF; Heregulin, HRG; Acetylcholinrezeptor induzierende Aktivität, ARIA), Typs II (glialer Wachstumsfaktor, GGF) und Typs III (sensorisch und motorneuronabgeleiteter Faktor, SMDF) klassifiziert werden. NRG1 reguliert mehrere Funktionen des Nervensystems, einschließlich Neurotransmitterexpression, Axonführung, Synapsenbildung und Plastizität, Gliazellentwicklung und Axonischer Myelinisierung. Es reguliert die Herzmorphogenese und Kontraktilität und spielt auch nach Gewebeverletzungen eine kardioprotektive Rolle. Mehrere Polymorphismen und die aberrierende Expression von NRG1-Isoformen sind mit der Entwicklung von Schizophrenie und vielen Krebsarten verbunden.Spezifikation
Gehäuse Q02297 | |
50 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
3084 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
82.3 bis 20,000 pg/ml | |
50 bis 20000 pg/ml | |
Biotin | |
Aktivierung der Transmembran-Rezeptorproteintyrosinkinase-Aktivität; Entwicklung des Herzleitungssystems; Differenzierung von Herzmuskelzellen; Differenzierung von Herzmuskelzellmyoblasten; Zellkommunikation; Zellmigration; Zellmorphogenese; Zellproliferation; zelluläre Proteinkomplexabbau; Embryo-Entwicklung; Differenzierung endokardialer Zellen; epidermaler Wachstumsfaktorrezeptor-Signalweg; ERBB-Signalweg; Fc-epsilon-Rezeptor-Signalweg; Fibroblastenwachstumsfaktor-Signalweg; Gliazellenschicksal; natürliche Immunreaktion; Bewegungsverhalten; Brustdrüsenentwicklung; MAPK-Kaskade; negative Regulation des Herzmuskelzellen-apoptotischen Prozesses; negative Regulation des extrinsischen apoptotischen Signalwegs bei Abwesenheit von Liganden; negative Regulation des Protein-katabolischen Prozesses; negative Regulation der Sekretion; negative Regulation der Transkription, DNA-Vorlagen; Entwicklung des Nervensystems; Neuralleistenzellentwicklung; Nervenzellenschicksal; Neurotransmitterreze | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ARIA,GGF,GGF2,HGL,HRG,HRG1,HRGA,MST131,MSTP131,NDF-IT2,SMDF,NRG1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
ARIA, GGF, GGF2, HGL, HRG, HRG1, HRGA, MST131, MSTP131, NDF-IT2, SMDF, NRG1 | |
1 Std 20 Min |