Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Kit
Artikelnummer. 17115129
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17115129 5 x 96 Tests 1 Stück
17834130 10 x 96 Tests 10 Stück
17104653 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17115129 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH350RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Humanes NTB-A/SLAMF6 quantifiziert humanes NTB-A/SLAMF6 in Serum, Plasma und Überstand.
Humanes NTB-A/SLAMF6 quantifiziert humanes NTB-A/SLAMF6 in Serum, Plasma und Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes NTB-A/SLAMF6.
Ly108 is the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6). Mouse Ly108 is expressed on NK, B cells, and T cells. Activation of Ly108 receptor enhances NK cell activity and IFN-gamma expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 0,05 bis 10 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,05 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 114836
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel SLAMF6 (Ly-108)
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min