missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Kit
Beschreibung
Humanes NTB-A/SLAMF6 quantifiziert humanes NTB-A/SLAMF6 in Serum, Plasma und Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes NTB-A/SLAMF6.
Ly108 is the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6). Mouse Ly108 is expressed on NK, B cells, and T cells. Activation of Ly108 receptor enhances NK cell activity and IFN-gamma expression.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0,05 bis 10 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,05 ng/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 114836 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Intraassay-VK | < 10% |
| Kitinhalt | Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?