Learn More
Abnova™ Human NUDT16L1 Full-length ORF (NP_115725.1, 1 a.a. - 211 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00084309-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184729
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSTAAVPELKQISRVEAMRLGPGWSHSCHAMLYAANPGQLFGRIPMRFSVLMQMRFDGLLGFPGGFVDRRFWSLEDGLNRVLGLGLGCLRLTEADYLSSHLTEGPHRVVAHLYARQLTLEQLHAVEISAVHSRDHGLEVLGLVRVPLYTQKDRVGGFPNFLSNAFVSTAKCQLLFALKVLNMMPEEKLVEALAAATEKQKKALEKLLPASS
Spezifikation
Spezifikation
NP_115725.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC11275/SDOS
NUDT16L1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84309
NUDT16L1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSTAAVPELKQISRVEAMRLGPGWSHSCHAMLYAANPGQLFGRIPMRFSVLMQMRFDGLLGFPGGFVDRRFWSLEDGLNRVLGLGLGCLRLTEADYLSSHLTEGPHRVVAHLYARQLTLEQLHAVEISAVHSRDHGLEVLGLVRVPLYTQKDRVGGFPNFLSNAFVSTAKCQLLFALKVLNMMPEEKLVEALAAATEKQKKALEKLLPASS
RUO
NUDT16L1