Learn More
Abnova™ Human NUP50 Full-length ORF (NP_009103.2, 1 a.a. - 468 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00010762-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185662
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
30-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAKRNAEKELTDRNWDQEDEAEEVGTFSMASEEVLKNRAIKKAKRRNVGFESDTGGAFKGFKGLVVPSGGGRFSGFGSGAGGKPLEGLSNGNNITSAPPFASAKAAADPKVAFGSLAANGPTTLVDKVSNPKTNGDSQQPSSSGLASSKACVGNAYHKQLAALNCSVRDWIVKHVNTNPLCDLTPIFKDYEKYLANIEQQHGNSGRNSESESNKVAAETQSPSLFGSTKLQQESTFLFHGNKTEDTPDKKMEVASEKKTDPSSLGATSASFNFGKKVDSSVLGSLSSVPLTGFSFSPGNSSLFGKDTTQSKPVSSPFPTKPLEGQAEGDSGECKGGDEEENDEPPKVVVTEVKEEDAFYSKKCKLFYKKDNEFKEKGIGTLHLKPTANQKTQLLVRADTNLGNILLNVLIPPNMPCTRTGKNNVLIVCVPNPPIDEKNATMPVTMLIRVKTSEDADELHKILLEKKDA
Spezifikation
Spezifikation
NP_009103.2
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
76.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC39961|NPAP60|NPAP60L
NUP50
Yes
wheat germ expression system
Liquid
10762
NUP50 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAKRNAEKELTDRNWDQEDEAEEVGTFSMASEEVLKNRAIKKAKRRNVGFESDTGGAFKGFKGLVVPSGGGRFSGFGSGAGGKPLEGLSNGNNITSAPPFASAKAAADPKVAFGSLAANGPTTLVDKVSNPKTNGDSQQPSSSGLASSKACVGNAYHKQLAALNCSVRDWIVKHVNTNPLCDLTPIFKDYEKYLANIEQQHGNSGRNSESESNKVAAETQSPSLFGSTKLQQESTFLFHGNKTEDTPDKKMEVASEKKTDPSSLGATSASFNFGKKVDSSVLGSLSSVPLTGFSFSPGNSSLFGKDTTQSKPVSSPFPTKPLEGQAEGDSGECKGGDEEENDEPPKVVVTEVKEEDAFYSKKCKLFYKKDNEFKEKGIGTLHLKPTANQKTQLLVRADTNLGNILLNVLIPPNMPCTRTGKNNVLIVCVPNPPIDEKNATMPVTMLIRVKTSEDADELHKILLEKKDA
RUO
NUP50