Learn More
Abnova™ Human NUP50 Full-length ORF (NP_009103.2, 1 a.a. - 468 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_009103.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10762 |
Molekulargewicht | 76.5kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16185662
|
Abnova™
H00010762-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16175662
|
Abnova™
H00010762-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The nuclear pore complex is a massive structure that extends across the nuclear envelope, forming a gateway that regulates the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoporins are the main components of the nuclear pore complex in eukaryotic cells. The protein encoded by this gene is a member of the FG-repeat containing nucleoporins that functions as a soluble cofactor in importin-alpha:beta-mediated nuclear protein import. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 5, 6, and 14. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MAKRNAEKELTDRNWDQEDEAEEVGTFSMASEEVLKNRAIKKAKRRNVGFESDTGGAFKGFKGLVVPSGGGRFSGFGSGAGGKPLEGLSNGNNITSAPPFASAKAAADPKVAFGSLAANGPTTLVDKVSNPKTNGDSQQPSSSGLASSKACVGNAYHKQLAALNCSVRDWIVKHVNTNPLCDLTPIFKDYEKYLANIEQQHGNSGRNSESESNKVAAETQSPSLFGSTKLQQESTFLFHGNKTEDTPDKKMEVASEKKTDPSSLGATSASFNFGKKVDSSVLGSLSSVPLTGFSFSPGNSSLFGKDTTQSKPVSSPFPTKPLEGQAEGDSGECKGGDEEENDEPPKVVVTEVKEEDAFYSKKCKLFYKKDNEFKEKGIGTLHLKPTANQKTQLLVRADTNLGNILLNVLIPPNMPCTRTGKNNVLIVCVPNPPIDEKNATMPVTMLIRVKTSEDADELHKILLEKKDASpezifikation
NP_009103.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
76.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAKRNAEKELTDRNWDQEDEAEEVGTFSMASEEVLKNRAIKKAKRRNVGFESDTGGAFKGFKGLVVPSGGGRFSGFGSGAGGKPLEGLSNGNNITSAPPFASAKAAADPKVAFGSLAANGPTTLVDKVSNPKTNGDSQQPSSSGLASSKACVGNAYHKQLAALNCSVRDWIVKHVNTNPLCDLTPIFKDYEKYLANIEQQHGNSGRNSESESNKVAAETQSPSLFGSTKLQQESTFLFHGNKTEDTPDKKMEVASEKKTDPSSLGATSASFNFGKKVDSSVLGSLSSVPLTGFSFSPGNSSLFGKDTTQSKPVSSPFPTKPLEGQAEGDSGECKGGDEEENDEPPKVVVTEVKEEDAFYSKKCKLFYKKDNEFKEKGIGTLHLKPTANQKTQLLVRADTNLGNILLNVLIPPNMPCTRTGKNNVLIVCVPNPPIDEKNATMPVTMLIRVKTSEDADELHKILLEKKDA | |
RUO | |
NUP50 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10762 | |
NUP50 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC39961/NPAP60/NPAP60L | |
NUP50 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |