Learn More
Gibco™ Zellen mit humanem OAT1 (G) SLC-Transporter
Artikelnummer. 17186622
Change view
Click to view available options
Menge:
8 bis 10M Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17186622 8 bis 10M Zellen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17186622 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. GM1103G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
HEK293-Zellen, die das OAT1 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren
  • TRANSiPORT Human OAT1 (G) SLC-Transporterzellen sind HEK293-Zellen, die das OAT1 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren. SLC-Transporter sind eine Superfamilie von Membrantransportern, die die Pharmakokinetik und die Arzneimittelexposition beeinflussen können, indem sie den Transport von gelösten Substanzen in und aus Zellen regeln. Das OAT1 SLC-Transporter-Protein wird in nierenproximalen Tubuluszellen gefunden.
  • Potenzialbewertung für den Transporter-vermittelten Arzneimittelmetabolismus
  • Anwenderfreundliches Format
  • Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
  • Zellbasierte Assays können mit radioisotopmarkierten Verbindungen, fluoreszenzmarkierten Verbindungen oder nicht markierten Verbindungen durchgeführt werden. Die Menge des in die Zellen transportierten Substrats kann direkt mit einem Flüssigszintillationszähler, einem Fluoreszenz-Plattenlesegerät oder LC-MS/MS gemessen werden, wodurch eine direkte Bewertung der SLC-Transporter-Aktivität ermöglicht wird.
  • Schein-HEK293-Zellen (Kat. Nr. GM1101G), die den SLC-Transporter nicht überexprimieren, stehen als negative experimentelle Kontrolle zur Verfügung. Einige Verbindungen können aufgrund der Anwesenheit endogener Transporter oder einer unspezifischen Bindung hohe Hintergrundwerte hinsichtlich des Transports aufweisen.
  • Das praktische Produktformat ermöglicht die Datengenerierung innerhalb von 2 Tagen vom Auftauen der Zellen bis zum endgültigen Ergebnis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung In der Dampfphase von flüssigem Stickstoff lagern.
Zelllinie 293 (HEK)
Culture Type Säugetierzellkultur
Spezies Human
Anzahl Zellen 8-10 x 106 cells
Produkttyp SLC-Transporter-Zelle
Menge 8 bis 10M Zellen