Learn More
Abnova™ Human OBFC2B Full-length ORF (NP_076973.1, 1 a.a. - 211 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00079035-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16164033
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Single-stranded DNA (ssDNA)-binding proteins, such as OBFC2B, are ubiquitous and essential for a variety of DNA metabolic processes, including replication, recombination, and detection and repair of damage (Richard et al., 2008 [PubMed 18449195]).[supplied by OMIM]
Sequence: MTTETFVKDIKPGLKNLNLIFIVLETGRVTKTKDGHEVRTCKVADKTGSINISVWDDVGNLIQPGDIIRLTKGYASVFKGCLTLYTGRGGDLQKIGEFCMVYSEVPNFSEPNPEYSTQQAPNKAVQNDSNPSASQPTTGPSAASPASENQNGNGLSAPPGPGGGPHPPHTPSHPPSTRITRSQPNHTPAGPPGPSSNPVSNGKETRRSSKR
Spezifikation
Spezifikation
NP_076973.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
48.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC2731/SSB1
OBFC2B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
79035
OBFC2B (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MTTETFVKDIKPGLKNLNLIFIVLETGRVTKTKDGHEVRTCKVADKTGSINISVWDDVGNLIQPGDIIRLTKGYASVFKGCLTLYTGRGGDLQKIGEFCMVYSEVPNFSEPNPEYSTQQAPNKAVQNDSNPSASQPTTGPSAASPASENQNGNGLSAPPGPGGGPHPPHTPSHPPSTRITRSQPNHTPAGPPGPSSNPVSNGKETRRSSKR
RUO
OBFC2B