Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für humanes OSM-R Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung von humanem OSM-R. Oncostatin M ist ein pleiotropes Zytokin, das zur IL-6-Gruppe von Zytokinen gehört.
242.00 € - 544.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse Q99650 |
---|---|
Assay-Bereich | 312.5 bis 20,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 312,5 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15510867
|
Invitrogen™
88-50330-86 |
10 x 96 Tests |
544.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15500867
|
Invitrogen™
88-50330-22 |
2 x 96 Tests |
242.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für den humanen Oncostatin-M-Rezeptor (OSMR) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platte und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung von Konzentrationen des humanen Proteins OSMR.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Human OSM-R Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)Spezifikation
Gehäuse Q99650 | |
312,5 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Il-31R-beta, IL-31RBB, PLCA1, OSMR | |
HRP | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl | |
Oncostatin M-Rezeptor-beta, IL-31-Rezeptor-Untereinheit | |
1 Std 45 Min |
312.5 bis 20,000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
9180 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86) | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
24 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke