Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes Osteopontin
Für den quantitativen Nachweis von humanem Osteopontin.
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P10451 |
---|---|
Assay-Bereich | 0.47 bis 30 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,26 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes Osteopontin beschichtet ist
Biotin-Konjugat anti-humanes Osteopontin polyklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Human Osteopontin-Standard, lyophilisiert, 60 ng/ml nach Rekonstitution
Proben-Verdünnungsmedium
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15591577
|
Invitrogen™
BMS2066 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15501587
|
Invitrogen™
BMS2066TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Der ELISA für humanes Osteopontin (humanes OPN) quantifiziert humanes OPN in Humanserum, -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu OPN.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes OPN misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Specifications
Gehäuse P10451 | |
0,26 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BNSP,BSPI,ETA-1,OPN | |
6.7 % | |
HRP | |
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 20 μl | |
OPN, ETA-1, BSP-1, SPP1 | |
1 Std 20 Min |
0.47 bis 30 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
6696 | |
6.1 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke