missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human OSTM1 Partial ORF (NP_054747.2, 183 a.a. - 282 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_054747.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 28962 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16195966
|
Abnova™
H00028962-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185966
|
Abnova™
H00028962-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a protein that may be involved in the degradation of G proteins via the ubiquitin-dependent proteasome pathway. The encoded protein binds to members of subfamily A of the regulator of the G-protein signaling (RGS) family through an N-terminal leucine-rich region. This protein also has a central RING finger-like domain and E3 ubiquitin ligase activity. This protein is highly conserved from flies to humans. Defects in this gene may cause the autosomal recessive, infantile malignant form of osteopetrosis. [provided by RefSeq]
Sequence: SNSTVYFLNLFNHTLTCFEHNLQGNAHSLLQTKNYSEVCKNCREAYKTLSSLYSEMQKMNELENKAEPGTHLCIDVEDAMNITRKLWSRTFNCSVPCSDTSpezifikation
NP_054747.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GIPN/GL/HSPC019/OPTB5 | |
OSTM1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
28962 | |
OSTM1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SNSTVYFLNLFNHTLTCFEHNLQGNAHSLLQTKNYSEVCKNCREAYKTLSSLYSEMQKMNELENKAEPGTHLCIDVEDAMNITRKLWSRTFNCSVPCSDT | |
RUO | |
OSTM1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |