Learn More
Invitrogen™ Humanes OTUD5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
OTUD-5 Synthetisches Peptid, PEP-0731, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 13 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem OTUD-5 überein. PEP-0731 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20611 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 55593 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q96G74 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes OTUD5 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |