Learn More
ACROBiosystems Human OX40 Ligand / TNFSF4 Protein, His Tag (active trimer)
MALS verified
459.67 € - 3495.90 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003317
Molekulargewicht 16.9 kDa
Quelle Human O x 40 Ligand, His Tag (active trimer) (OXL-H52Q8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 51 - Leu 183 (Accession # NP_003317).
Immunogen Gln 51 - Leu 183
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15689753
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
OXL-H52Q8-50UG
50 μg
459.67 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15887417
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
OXL-H52Q8-1MG
1 mg
3495.90 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4 (TNFSF4) is also known as glycoprotein Gp34, OX40 ligand (OX40L), TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 and CD252, which belongs to the tumor necrosis factor family. TNFSF4 is the ligand for CD134 and is expressed on such cells as DC2s (a subtype of dendritic cells) enabling amplification of Th2 cell differentiation. The interaction of TNFSF4-TNFSF4 is involved in the pathogenesis of multiple autoimmune and inflammatory diseases such as systemic lupus erythematosus (SLE), carotid artery disease and cancer. Furthermore, similar to other TNF superfamily members, membrane-bound OX40 Ligand (TNFSF4) exists as a homotrimer. Human TNFSF4 shares 46% amino acid sequence identity with its mouse counterpart.
This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 16.9 kDa. The protein migrates as 25-30 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003317
Human O x 40 Ligand, His Tag (active trimer) (OXL-H52Q8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 51 - Leu 183 (Accession # NP_003317).
-20°C
OX40 Ligand
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
16.9 kDa
Gln 51 - Leu 183
OX40L,TNFSF4,CD252,Glycoprotein Gp34,TXGP1,CD134 ligand,CD134L
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE