Learn More
Abnova™ Human PAFAH2 Partial ORF (NP_000428, 293 a.a. - 392 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000428
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5051
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16168671
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005051-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16178671
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005051-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes platelet-activating factor acetylhydrolase isoform 2, a single-subunit intracellular enzyme that catalyzes the removal of the acetyl group at the SN-2 position of platelet-activating factor (identified as 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine). However, this lipase exhibits a broader substrate specificity than simply platelet activating factor. Two other isoforms of intracellular platelet-activating factor acetylhydrolase exist, and both are multi-subunit enzymes. Additionally, there is a single-subunit serum isoform of this enzyme. [provided by RefSeq]
Sequence: LMKKICAQHEQSRIITVLGSVHRSQTDFAFVTGNLIGKFFSTETRGSLDPYEGQEVMVRAMLAFLQKHLDLKEDYNQWNNLIEGIGPSLTPGAPHHLSSL
Spezifikation
Spezifikation
NP_000428
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ26025/HSD-PLA2
PAFAH2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5051
PAFAH2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LMKKICAQHEQSRIITVLGSVHRSQTDFAFVTGNLIGKFFSTETRGSLDPYEGQEVMVRAMLAFLQKHLDLKEDYNQWNNLIEGIGPSLTPGAPHHLSSL
RUO
PAFAH2