Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human PAI-1 Platinum ELISA-Kit
Für den quantitativen Nachweis humaner PAI-1.
Marke: Invitrogen™ BMS2033
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes PAI-1
Biotin-Konjugat (polyklonaler Anti-Human-PAI-1- Antikörper)
Streptavidin-HRP
Human-PAI-1-Standard, gefriergetrocknet, 10.000 pg/ml nach Rekonstitution
Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
Stopplösung (1M Phosphorsäure)
Blauer Farbstoff
Grüner Farbstoff
Roter Farbstoff
Klebefolien
Beschreibung
Der Human-Plasminogen-Aktivator-Inhibitor Typ 1 (humanes PAI-1)-ELISA quantifiziert humanes PAI-1 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes PAI-1.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes PAI-1 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P05121 | |
29,0 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PAI,PAI-1,PAI1,PLANH1 | |
4,7% | |
HRP | |
RUO | |
2°bis 8 °C | |
Human | |
3 h10 min |
78 bis 5,000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
5054 | |
5% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Probenverdünner, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl | |
Serpin Peptidase-Inhibitor, PAI-E, PLANH1 | |
1 h20 min |
Nur für Forschungszwecke