Learn More
Abnova™ Human PAK3 Partial ORF (NP_002569, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002569 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 5063 |
Molekulargewicht | 35.53kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162355
|
Abnova™
H00005063-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16152355
|
Abnova™
H00005063-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
PAK proteins are critical effectors that link Rho GTPases to cytoskeleton reorganization and nuclear signaling. PAK proteins, a family of serine/threonine p21-activating kinases, serve as targets for the small GTP binding proteins Cdc42 and RAC and have been implicated in a wide range of biological activities. The protein encoded by this gene forms an activated complex with GTP-bound RAS-like (P21), CDC2 and RAC1 proteins which then catalyzes a variety of targets. This protein may be necessary for dendritic development and for the rapid cytoskeletal reorganization in dendritic spines associated with synaptic plasticity. Defects in this gene are the cause of non-syndromic mental retardation X-linked type 30 (MRX30), also called X-linked mental retardation type 47 (MRX47). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MSDGLDNEEKPPAPPLRMNSNNRDSSALNHSSKPLPMAPEEKNKKARLRSIFPGGGDKTNKKKEKERPEISLPSDFEHTIHVGFDAVTGESpezifikation
NP_002569 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.53kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CDKN1A/MRX30/MRX47/OPHN3/PAK3beta/bPAK/hPAK3 | |
PAK3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5063 | |
PAK3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MSDGLDNEEKPPAPPLRMNSNNRDSSALNHSSKPLPMAPEEKNKKARLRSIFPGGGDKTNKKKEKERPEISLPSDFEHTIHVGFDAVTGE | |
RUO | |
PAK3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |