Learn More
Invitrogen™ Human Park7/DJ-1 ELISA Kit
Beschreibung
Human Park7/DJ-1 quantitates human Park7/DJ-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Park7/DJ-1.
Das Produkt dieses Gens gehört zur Proteinfamilie der Peptidase C56. Es fungiert als positiver Regler für die Androgen-Rezeptor-abhängige Transkription. Es kann auch als redoxempfindliches Chaperon, als Sensor für oxidativen Stress fungieren, und es schützt anscheinend Neuronen vor oxidativem Stress und Zelltod. Defekte in diesem Gen sind die Ursache für die autosomal rezessive früh einsetzende Parkinson-Erkrankung 7. Für dieses Gen wurden zwei Transkriptvarianten identifiziert, die dasselbe Protein kodieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Cap1; Empfängnisverhütung-assoziiertes Protein 1; CTA-215D11. 1; DJ1; DJ-1; DJ-1-Protein; Early Onset 7; Sekretorisches Spermienbindungsprotein der Nebenhoden Li 67 p; Fertilitätsprotein SP22; FLJ27376; FLJ34360; FLJ92274; HEL-S-67 p; hypothetisches Protein LOC449674; Maillard-Deglycase; Onkogen DJ1; OTTHUMP00000001350; OTTHUMP00000001351; park7; PARK7 GENE; PARK7/DJ1; Parkinson-Krankheit (autosomal rezessiv, früh einsetzend) 7; Parkinson-Krankheit 7; Parkinson-Krankheit Protein 7; Parkinson-Krankheit-Protein 7-Homolog; Parkinson-Krankheit-Protein 7-Homolog; Protein/Nukleinsäure-Deglycase DJ-1; Parkinson-Protein 7; Parkinsonismus-assoziiertes Deglycase; Parkinsonismus-assoziiertes Deglycase; Protein CAP1; Protein-Deglycase DJ-1; Protein-Deglycase DJ-1 zDJ-1; Protein DJ-1; Protein DJ-1-ähnliches Protein; Protein DJ-1 zDJ-1; Protein/Nukleinsäure-Deglycase DJ-1; RNA-bindendes Protein regulatorische Untereinheit; SP22; zDJ-1; zgc: 103725 |
| Assay-Bereich | 32 bis 8.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 32 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q99497. |
| Gensymbol | Park7 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |