Learn More
Invitrogen™ Human Park7/DJ-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17194653
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17194653 96 Tests 96 Stück
17105139 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17194653 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH359RB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human Park7/DJ-1 quantitates human Park7/DJ-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Park7/DJ-1.
Das Produkt dieses Gens gehört zur Proteinfamilie der Peptidase C56. Es fungiert als positiver Regler für die Androgen-Rezeptor-abhängige Transkription. Es kann auch als redoxempfindliches Chaperon, als Sensor für oxidativen Stress fungieren, und es schützt anscheinend Neuronen vor oxidativem Stress und Zelltod. Defekte in diesem Gen sind die Ursache für die autosomal rezessive früh einsetzende Parkinson-Erkrankung 7. Für dieses Gen wurden zwei Transkriptvarianten identifiziert, die dasselbe Protein kodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Cap1; Empfängnisverhütung-assoziiertes Protein 1; CTA-215D11. 1; DJ1; DJ-1; DJ-1-Protein; Early Onset 7; Sekretorisches Spermienbindungsprotein der Nebenhoden Li 67 p; Fertilitätsprotein SP22; FLJ27376; FLJ34360; FLJ92274; HEL-S-67 p; hypothetisches Protein LOC449674; Maillard-Deglycase; Onkogen DJ1; OTTHUMP00000001350; OTTHUMP00000001351; park7; PARK7 GENE; PARK7/DJ1; Parkinson-Krankheit (autosomal rezessiv, früh einsetzend) 7; Parkinson-Krankheit 7; Parkinson-Krankheit Protein 7; Parkinson-Krankheit-Protein 7-Homolog; Parkinson-Krankheit-Protein 7-Homolog; Protein/Nukleinsäure-Deglycase DJ-1; Parkinson-Protein 7; Parkinsonismus-assoziiertes Deglycase; Parkinsonismus-assoziiertes Deglycase; Protein CAP1; Protein-Deglycase DJ-1; Protein-Deglycase DJ-1 zDJ-1; Protein DJ-1; Protein DJ-1-ähnliches Protein; Protein DJ-1 zDJ-1; Protein/Nukleinsäure-Deglycase DJ-1; RNA-bindendes Protein regulatorische Untereinheit; SP22; zDJ-1; zgc: 103725
Assay-Bereich 32 bis 8.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 32 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q99497.
Gensymbol Park7
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel DJ-1.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min