Learn More
Abnova™ Human PATZ1 Partial ORF (NP_114440.1, 260 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_114440.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 23598
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16194886
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023598-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16184886
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023598-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains an A-T hook DNA binding motif which usually binds to other DNA binding structures to play an important role in chromatin modeling and transcription regulation. Its Poz domain is thought to function as a site for protein-protein interaction and is required for transcriptional repression, and the zinc-fingers comprise the DNA binding domain. Since the encoded protein has typical features of a transcription factor, it is postulated to be a repressor of gene expression. In small round cell sarcoma, this gene is fused to EWS by a small inversion of 22q, then the hybrid is thought to be translocated (t(1;22)(p36.1;q12). The rearrangement of chromosome 22 involves intron 8 of EWS and exon 1 of this gene creating a chimeric sequence containing the transactivation domain of EWS fused to zinc finger domain of this protein. This is a distinct example of an intra-chromosomal rearrangement of chromosome 22. Four alternatively spliced transcript variants are described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: PLTGKRGRGRPRKANLLDSMFGSPGGLREAGILPCGLCGKVFTDANRLRQHEAQHGVTSLQLGYIDLPPPRLGENGLPISEDPDGPRKRSRTRKQVACE
Spezifikation
Spezifikation
NP_114440.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAZR/PATZ/RIAZ/ZBTB19/ZNF278/ZSG/dJ400N23
PATZ1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23598
PATZ1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PLTGKRGRGRPRKANLLDSMFGSPGGLREAGILPCGLCGKVFTDANRLRQHEAQHGVTSLQLGYIDLPPPRLGENGLPISEDPDGPRKRSRTRKQVACE
RUO
PATZ1