Learn More
Abnova™ Human PCDHGA12 Full-length ORF (NP_003726.1, 1 a.a. - 932 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003726.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 26025
Molekulargewicht 127.4kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16168012
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026025-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16158012
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026025-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the protocadherin gamma gene cluster, one of three related clusters tandemly linked on chromosome five. These gene clusters have an immunoglobulin-like organization, suggesting that a novel mechanism may be involved in their regulation and expression. The gamma gene cluster includes 22 genes divided into 3 subfamilies. Subfamily A contains 12 genes, subfamily B contains 7 genes and 2 pseudogenes, and the more distantly related subfamily C contains 3 genes. The tandem array of 22 large, variable region exons are followed by a constant region, containing 3 exons shared by all genes in the cluster. Each variable region exon encodes the extracellular region, which includes 6 cadherin ectodomains and a transmembrane region. The constant region exons encode the common cytoplasmic region. These neural cadherin-like cell adhesion proteins most likely play a critical role in the establishment and function of specific cell-cell connections in the brain. Alternative splicing has been described for the gamma cluster genes. [provided by RefSeq]
Sequence: MIPARLHRDYKGLVLLGILLGTLWETGCTQIRYSVPEELEKGSRVGDISRDLGLEPRELAERGVRIIPRGRTQLFALNPRSGSLVTAGRIDREELCMGAIKCQLNLDILMEDKVKIYGVEVEVRDINDNAPYFRESELEIKISENAATEMRFPLPHAWDPDIGKNSLQSYELSPNTHFSLIVQNGADGSKYPELVLKRALDREEKAAHHLVLTASDGGDPVRTGTARIRVMVLDANDNAPAFAQPEYRASVPENLALGTQLLVVNATDPDEGVNAEVRYSFRYVDDKAAQVFKLDCNSGTISTIGELDHEESGFYQMEVQAMDNAGYSARAKVLITVLDVNDNAPEVVLTSLASSVPENSPRGTLIALLNVNDQDSEENGQVICFIQGNLPFKLEKSYGNYYSLVTDIVLDREQVPSYNITVTATDRGTPPLSTETHISLNVADTNDNPPVFPQASYSAYIPENNPRGVSLVSVTAHDPDCEENAQITYSLAENTIQGASLSSYVSINSDTGVLYALSSFDYEQFRDLQVKVMARDNGHPPLSSNVSLSLFVLDQNDNAPEILYPALPTDGSTGVELAPRSAEPGYLVTKVVAVDRDSGQNAWLSYRLLKASEPGLFSVGLHTGEVRTARALLDRDALKQSLVVAVQDHGQPPLSATVTLTVAVADSIPQVLADLGSLESPANSETSDLTLYLVVAVAAVSCVFLAFVILLLALRLRRWHKSRLLQASGGGLTGAPASHFVGVDGVQAFLQTYSHEVSLTTDSRKSHLIFPQPNYADMLVSQESFEKSEPLLLSGDSVFSKDSHGLIEQAPPNTDWRFSQAQRPGTSGSQNGDDTGTWPNNQFDTEMLQAMILASASEAADGSSTLGGGAGTMGLSARYGPQFTLQHVPDYRQNVYIPGSNATLTNAAGKRDGKAPAGGNGNKKKSGKKEKK
Spezifikation
Spezifikation
NP_003726.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
127.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MIPARLHRDYKGLVLLGILLGTLWETGCTQIRYSVPEELEKGSRVGDISRDLGLEPRELAERGVRIIPRGRTQLFALNPRSGSLVTAGRIDREELCMGAIKCQLNLDILMEDKVKIYGVEVEVRDINDNAPYFRESELEIKISENAATEMRFPLPHAWDPDIGKNSLQSYELSPNTHFSLIVQNGADGSKYPELVLKRALDREEKAAHHLVLTASDGGDPVRTGTARIRVMVLDANDNAPAFAQPEYRASVPENLALGTQLLVVNATDPDEGVNAEVRYSFRYVDDKAAQVFKLDCNSGTISTIGELDHEESGFYQMEVQAMDNAGYSARAKVLITVLDVNDNAPEVVLTSLASSVPENSPRGTLIALLNVNDQDSEENGQVICFIQGNLPFKLEKSYGNYYSLVTDIVLDREQVPSYNITVTATDRGTPPLSTETHISLNVADTNDNPPVFPQASYSAYIPENNPRGVSLVSVTAHDPDCEENAQITYSLAENTIQGASLSSYVSINSDTGVLYALSSFDYEQFRDLQVKVMARDNGHPPLSSNVSLSLFVLDQNDNAPEILYPALPTDGSTGVELAPRSAEPGYLVTKVVAVDRDSGQNAWLSYRLLKASEPGLFSVGLHTGEVRTARALLDRDALKQSLVVAVQDHGQPPLSATVTLTVAVADSIPQVLADLGSLESPANSETSDLTLYLVVAVAAVSCVFLAFVILLLALRLRRWHKSRLLQASGGGLTGAPASHFVGVDGVQAFLQTYSHEVSLTTDSRKSHLIFPQPNYADMLVSQESFEKSEPLLLSGDSVFSKDSHGLIEQAPPNTDWRFSQAQRPGTSGSQNGDDTGTWPNNQFDTEMLQAMILASASEAADGSSTLGGGAGTMGLSARYGPQFTLQHVPDYRQNVYIPGSNATLTNAAGKRDGKAPAGGNGNKKKSGKKEKK
RUO
PCDHGA12
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
26025
PCDHGA12 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDH21/FIB3/KIAA0588/PCDH-GAMMA-A12
PCDHGA12
Recombinant
wheat germ expression system