missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PCID2 (aa 151-224) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30196633
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30196633 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30196633 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP107905

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (99%), Rat (99%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-67269 (PA5-67269. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Required for B-cell survival through the regulation of the expression of cell-cycle checkpoint MAD2L1 protein during B cell differentiation. Component of the TREX-2 complex (transcription and export complex 2), composed of at least ENY2, GANP, PCID2, DSS1, and either centrin CETN2 or CETN3 (PubMed:22307388). The TREX-2 complex functions in docking export-competent ribonucleoprotein particles (mRNPs) to the nuclear entrance of the nuclear pore complex (nuclear basket). TREX-2 participates in mRNA export and accurate chromatin positioning in the nucleus by tethering genes to the nuclear periphery. Binds and stabilizes BRCA2 and is thus involved in the control of R-loop-associated DNA damage and transcription-associated genomic instability. R-loop accumulation does not increase in PCID2-depleted cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q5JVF3
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 55795
Name Human PCID2 (aa 151-224) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias A730042J05Rik; CSN12-like protein; F10; fa11f03; HT004; hypothetical protein LOC617943; ik:tdsubc_1e10; im:6909928; PCI domain containing 2; PCI domain-containing protein 2; Pcid2; RGD1307041; RP11-98F14.6; tdsubc_1e10; wu:fa11f03; xx:tdsubc_1e10; zgc:101845
Gebräuchliche Bezeichnung PCID2
Gensymbol PCID2
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz VCASDTRAGIEDSKKWGMLFLVNQLFKIYFKINKLHLCKPLIRAIDSSNLKDDYSTAQRVTYKYYVGRKAMFDS
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.