missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18702837
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18702837 25 μg 25 Mikrogramm
18191611 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18702837 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB1646SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 27917
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P19971
Gen-Alias dThdPase, EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase, TPase, TYMP
Gensymbole TYMP
Wirtsspezies Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Ala11-Gln482 Accession # P19971
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1890
Testspezifität Detects human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.