Learn More
ACROBiosystems Human PD-L2 / B7-DC Protein, mouse IgG1 Fc Tag
350.80 € - 2419.31 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAI13679 |
---|---|
Molekulargewicht | 48.9 kDa |
Quelle | Human PD-L2, Mouse IgG1 Fc Tag (PD2-H52A5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 20 - Pro 219 (Accession # AAI13679). |
Immunogen | Leu 20 - Pro 219 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15877507
|
ACROBiosystems
PD2-H52A5-100UG |
100 μg |
350.80 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15887507
|
ACROBiosystems
PD2-H52A5-1MG |
1 mg |
2419.31 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Programmed cell death 1 ligand 2 (PD-L2 or PDCD1 ligand 2) is also known as Butyrophilin B7-DC, CD antigen CD273, which belongs to the immunoglobulin superfamily or BTN/MOG family. The expression of PD-L2 is up-regulated by IFNG/IFN-gamma stimulation in monocytes and induced on dendritic cells grown from peripheral blood mononuclear cells with CSF2 and IL-4. PD-L2 Involved in the costimulatory signal, essential for T-cell proliferation and IFNG production in a PDCD1-independent manner. PD-L2 interaction with PDCD1 inhibits T-cell proliferation by blocking cell cycle progression and cytokine production.
This protein carries a mouse IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 48.9 kDa. The protein migrates as 60-70 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
AAI13679 | |
Human PD-L2, Mouse IgG1 Fc Tag (PD2-H52A5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 20 - Pro 219 (Accession # AAI13679). | |
-20°C | |
PD-L2 | |
Human | |
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
Immune Checkpoint Proteins |
48.9 kDa | |
Leu 20 - Pro 219 | |
PDL2,PD-L2,Butyrophilin B7-DC,CD273,PDCD1 ligand 2,PDCD1L2,PDCD1LG2 | |
Unconjugated | |
Mouse IgG Fc Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by reduced SDS-PAGE |