missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PDCD7 (aa 276-355) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30208155
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30208155 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30208155 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP101135

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (96%), Rat (96%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-61952 (PA5-61952. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

PDCD7 is a protein with sequence similarity to a mouse protein originally identified in embryonic stem cells. In mouse T-cell lines, this protein appears to be related to glucocorticoid- and staurine-induced apoptotic pathways, and to be linked to ceramide-mediated signaling. These observations suggest that this gene product is involved in specific apoptotic processes in T-cells. This gene encodes a protein with sequence similarity to a mouse protein originally identified in embryonic stem cells. In mouse T-cell lines, this protein appears to be related to glucocorticoid- and staurine-induced apoptotic pathways, and to be linked to ceramide-mediated signaling. These observations suggest that this gene product is involved in specific apoptotic processes in T-cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q8N8D1
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 10081
Name Human PDCD7 (aa 276-355) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias apoptosis-related protein ES18; C80112; ES18; H MGC22015; hES18; LOW QUALITY PROTEIN: programmed cell death protein 7; MGC22015; PDCD7; programmed cell death 7; programmed cell death protein 7; Programmed cell death protein 7-like protein; U11/U12 snRNP 59 K
Gebräuchliche Bezeichnung PDCD7
Gensymbol Pdcd7
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz RWRVKCVQEVEEKKREQELKAAADGVLSEVRKKQADTKRMVDILRALEKLRKLRKEAAARKGVCPPASADETFTHHLQRL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.