missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PDE7B Partial ORF (NP_061818, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00027115-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16185706

  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The 3',5'-cyclic nucleotides cAMP and cGMP function as second messengers in a wide variety of signal transduction pathways. 3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and cGMP to the corresponding 5'-monophosphates and provide a mechanism to downregulate cAMP and cGMP signaling. This gene encodes a cAMP-specific phosphodiesterase, a member of the cyclic nucleotide phosphodiesterase family

Sequence: MSCLMVERCGEILFENPDQNAKCVCMLGDIRLRGQTGVRAERRGSYPFIDFRLLNSTTYSGEIGTKKKVKRLLSFQRYFHASRLLRGIIPQAPLHLLDED
Spezifikation

Spezifikation

NP_061818
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSCLMVERCGEILFENPDQNAKCVCMLGDIRLRGQTGVRAERRGSYPFIDFRLLNSTTYSGEIGTKKKVKRLLSFQRYFHASRLLRGIIPQAPLHLLDED
RUO
PDE7B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
27115
PDE7B (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC88256/bA472E5.1
PDE7B
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote