missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PDGF-D Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18049081
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18049081 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18049081 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. BAF1159

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

PDGF-D/SCDGFB Polyclonal specifically detects PDGF-D/SCDGFB in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDGF-D/SCDGFB
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL
Gen-Alias IEGFMSTP036, Iris-expressed growth factor, PDGFD, PDGF-D, platelet derived growth factor D, SCDGF-BMGC26867, SCDGFBplatelet-derived growth factor D, spinal cord derived growth factor B, Spinal cord-derived growth factor B, spinal cord-derived growth factor-B
Gensymbole PDGFD
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human PDGF-D
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80310
Testspezifität Detects human PDGF-D in Western blots. In this format, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) PDGF-AA, rhPDGF-AB and rhPDGF-BB is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.