missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PDZK1IP1 Full-length ORF (NP_005755.1, 1 a.a. - 114 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00010158-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16184572

  • 467.00 € / 25 Mikrogramm

Verfügbar ab
22-12-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MSALSLLILGLLTAVPPASCQQGLGNLQPWMQGLIAVAVFLVLVAIAFAVNHFWCQEEPEPAHMILTVGNKADGVLVGTDGRYSSMAASFRSSEHENAYENVPEEEGKVRSTPM
Spezifikation

Spezifikation

NP_005755.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
38.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DD96|MAP17|RP1-18D14.5|SPAP
PDZK1IP1
Yes
wheat germ expression system
Liquid
10158
PDZK1IP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSALSLLILGLLTAVPPASCQQGLGNLQPWMQGLIAVAVFLVLVAIAFAVNHFWCQEEPEPAHMILTVGNKADGVLVGTDGRYSSMAASFRSSEHENAYENVPEEEGKVRSTPM
RUO
PDZK1IP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation