Learn More
Abnova™ Human PES1 Full-length ORF (NP_055118.1, 1 a.a. - 588 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00023481-P02.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184746
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
30-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MGGLEKKKYERGSATNYITRNKARKKLQLSLADFRRLCILKGIYPHEPKHKKKVNKGSTAARTFYLIKDIRFLLHEPIVNKFREYKVFVRKLRKAYGKSEWNTVERLKDNKPNYKLDHIIKERYPTFIDALRDLDDALSMCFLFSTFPRTGKCHVQTIQLCRRLTVEFMHYIIAARALRKVFLSIKGIYYQAEVLGQPIVWITPYAFSHDHPTDVDYRVMATFTEFYTTLLGFVNFRLYQLLNLHYPPKLEGQAQAEAKAGEGTYALDSESCMEKLAALSASLARVVVPATEEEAEVDEFPTDGEMSAQEEDRRKELEAQEKHKKLFEGLKFFLNREVPREALAFIIRSFGGEVSWDKSLCIGATYDVTDSRITHQIVDRPGQQTSVIGRCYVQPQWVFDSVNARLLLPVAEYFSGVQLPPHLSPFVTEKEGDYVPPEKLKLLALQRGEDPGNLNESEEEEEEDDNNEGDGDEEGENEEEEEDAEAGSEKEEEARLAALEEQRMEGKKPRVMAGTLKLEDKQRLAQEEESEAKRLAIMMMKKREKYLYQKIMFGKRRKIREANKLAEKRKAHDEAVRSEKKAKKARPE
Spezifikation
Spezifikation
NP_055118.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
94.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PES
PES1
Yes
wheat germ expression system
Liquid
23481
PES1 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGGLEKKKYERGSATNYITRNKARKKLQLSLADFRRLCILKGIYPHEPKHKKKVNKGSTAARTFYLIKDIRFLLHEPIVNKFREYKVFVRKLRKAYGKSEWNTVERLKDNKPNYKLDHIIKERYPTFIDALRDLDDALSMCFLFSTFPRTGKCHVQTIQLCRRLTVEFMHYIIAARALRKVFLSIKGIYYQAEVLGQPIVWITPYAFSHDHPTDVDYRVMATFTEFYTTLLGFVNFRLYQLLNLHYPPKLEGQAQAEAKAGEGTYALDSESCMEKLAALSASLARVVVPATEEEAEVDEFPTDGEMSAQEEDRRKELEAQEKHKKLFEGLKFFLNREVPREALAFIIRSFGGEVSWDKSLCIGATYDVTDSRITHQIVDRPGQQTSVIGRCYVQPQWVFDSVNARLLLPVAEYFSGVQLPPHLSPFVTEKEGDYVPPEKLKLLALQRGEDPGNLNESEEEEEEDDNNEGDGDEEGENEEEEEDAEAGSEKEEEARLAALEEQRMEGKKPRVMAGTLKLEDKQRLAQEEESEAKRLAIMMMKKREKYLYQKIMFGKRRKIREANKLAEKRKAHDEAVRSEKKAKKARPE
RUO
PES1