missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PHF5A Full-length ORF (NP_116147, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00084844-P02.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16186103

  • 310.00 € / 10 Mikrogramm

Verfügbar ab
22-12-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MAKHHPDLIFCRKQAGVAIGRLCEKCDGKCVICDSYVRPCTLVRICDECNYGSYQGRCVICGGPGVSDAYYCKECTIQEKDRDGCPKIVNLGSSKTDLFYERKKYGFKKR
Spezifikation

Spezifikation

NP_116147
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
INI|MGC1346|SF3b14b|bK223H9.2
PHF5A
Yes
wheat germ expression system
Liquid
84844
PHF5A (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAKHHPDLIFCRKQAGVAIGRLCEKCDGKCVICDSYVRPCTLVRICDECNYGSYQGRCVICGGPGVSDAYYCKECTIQEKDRDGCPKIVNLGSSKTDLFYERKKYGFKKR
RUO
PHF5A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation