missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Phospho-Erythropoietin R (Y426) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18011372
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18011372 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18011372 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB6926

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Erythropoietin R Monoclonal specifically detects Erythropoietin R in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Erythropoietin R (p Tyr426)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 690710
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P19235
Gen-Alias EpoR, EPO-R, erythropoietin receptor, MGC138358
Gensymbole EPOR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Phosphopeptide containing the human Erythropoietin R Y426 site Accession # P19235
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2057
Testspezifität Detects human Phospho-Erythropoietin R (Y426) in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.