Learn More
Abnova™ Human PLCG1 Partial ORF (NP_002651, 1192 a.a. - 1291 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002651
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5335
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16179171
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005335-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16169171
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005335-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene catalyzes the formation of inositol 1,4,5-trisphosphate and diacylglycerol from phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. This reaction uses calcium as a cofactor and plays an important role in the intracellular transduction of receptor-mediated tyrosine kinase activators. For example, when activated by SRC, the encoded protein causes the Ras guanine nucleotide exchange factor RasGRP1 to translocate to the Golgi, where it activates Ras. Also, this protein has been shown to be a major substrate for heparin-binding growth factor 1 (acidic fibroblast growth factor)-activated tyrosine kinase. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: LKNNYSEDLELASLLIKIDIFPAKQENGDLSPFSGTSLRERGSDASGQLFHGRAREGSFESRYQQPFEDFRISQEHLADHFDSRERRAPRRTRVNGDNRL
Spezifikation
Spezifikation
NP_002651
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLC-II/PLC1/PLC148/PLCgamma1
PLCG1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5335
PLCG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LKNNYSEDLELASLLIKIDIFPAKQENGDLSPFSGTSLRERGSDASGQLFHGRAREGSFESRYQQPFEDFRISQEHLADHFDSRERRAPRRTRVNGDNRL
RUO
PLCG1