Learn More
Abnova™ Human PLEKHM1 Partial ORF (AAH64361, 957 a.a. - 1056 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00009842-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161356
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is essential for bone resorption, and may play a critical role in vesicular transport in the osteoclast. Mutations in this gene are associated with autosomal recessive osteopetrosis type 6 (OPTB6). Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: PHRFSVADLQQIADGVYEGFLKALIEFASQHVYHCDLCTQRGFICQICQHHDIIFPFEFDTTVRCAECKTVFHQSCQAVVKKGCPRCARRRKYQEQNIFA
Spezifikation
Spezifikation
AAH64361
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PHRFSVADLQQIADGVYEGFLKALIEFASQHVYHCDLCTQRGFICQICQHHDIIFPFEFDTTVRCAECKTVFHQSCQAVVKKGCPRCARRRKYQEQNIFA
RUO
PLEKHM1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9842
PLEKHM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AP162/B2/KIAA0356/OPTB6
PLEKHM1
Recombinant
wheat germ expression system